Merck
SML3208
Sigma-Aldrich
CPYPP
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[3′-(2′′-chlorophenyl)-2′-propen-1′-ylidene]-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
orange to dark red
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Clc1c(cccc1)C=CC=C2C(=O)N(NC2=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13ClN2O2/c19-16-12-5-4-7-13(16)8-6-11-15-17(22)20-21(18(15)23)14-9-2-1-3-10-14/h1-12H,(H,20,22)
Klucz InChI
VVZJFICTTKPNCK-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CPYPP jest przepuszczalnym dla komórek silnym i selektywnym odwracalnym inhibitorem DOCK2, który wiąże się z domeną DOCK2 DHR-2. CPYPP jest inhibitorem interakcji DOCK2-Rac1. Hamuje również DOCK1 i DOCK5. CPYPP silnie hamuje rozprzestrzenianie się przerzutów agresywnych komórek raka prostaty z niedoborem ROBO1 przez układ naczyniowy transgenicznego modelu Zebrafish.
przepuszczalny dla komórek silny i selektywny odwracalny inhibitor DOCK2, który wiąże się z domeną DOCK2 DHR-2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)