Merck
SML2972
Sigma-Aldrich
Cyclopentenyl uracil
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[(1R,4R,5S)-4,5-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-2-cyclopenten-1-yl]-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Cyclopentenyluracil, Cyclopentenyluridine, NSC 375574
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.21
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[nH]1[c]([n](cc[c]1=O)[C@H]2[C@@H]([C@@H](C(=C2)CO)O)O)=O
InChI
1S/C10H12N2O5/c13-4-5-3-6(9(16)8(5)15)12-2-1-7(14)11-10(12)17/h1-3,6,8-9,13,15-16H,4H2,(H,11,14,17)/t6-,8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
FCWVOJUKQSHZIV-VDAHYXPESA-N
Działania biochem./fizjol.
Cyklopentenyl uracylu jest niecytotoksycznym inhibitorem kinazy urydynowej, który działa jako silny inhibitor odzyskiwania pirymidyny u nienaruszonej myszy. Połączenie cyklopentenylu uracylu z GSK983 znacząco zmniejsza zakażenie wirusem dengi serotypu 2 (DENV-2) szczepu 16681 w hodowlach linii komórkowej raka płuc A549. Cyklopentenyl uracylu w połączeniu z GSK983 zwiększa indeks terapeutyczny wirusowego inhibitora RdRp R1479.
niecytotoksyczny inhibitor kinazy urydynowej, który działa jako silny inhibitor odzyskiwania pirymidyny
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qi Liu et al.
Cell chemical biology, 27(6), 668-677 (2020-05-23)
Genome-wide analysis of the mode of action of GSK983, a potent antiviral agent, led to the identification of dihydroorotate dehydrogenase as its target along with the discovery that genetic knockdown of pyrimidine salvage sensitized cells to GSK983. Because GSK983 is an
R L Cysyk et al.
Biochemical pharmacology, 49(2), 203-207 (1995-01-18)
Cyclopentenyl uracil, a non-cytotoxic inhibitor of uridine kinase, was found to effectively block the salvage of circulating uridine by host and tumor tissues in the intact mouse. Dose-response characteristics of the inhibition were determined. Large doses (1 g/kg) of cyclopentenyl