Merck
SML3162
Sigma-Aldrich
A-1155463
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[8-[(2-Benzothiazolylamino)carbonyl]-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl]-5-[3-[4-[3-(dimethylamino)-1-propyn-1-yl]-2-fluorophenoxy]propyl]-4-thiazolecarboxylic acid, A 1155463
Wybierz wielkość
5 MG
507,00 zł
25 MG
1630,00 zł
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
507,00 zł
25 MG
1630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H32FN5O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
669.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
507,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C1=C(CN(C2=NC(C(O)=O)=C(CCCOC3=CC=C(C#CCN(C)C)C=C3F)S2)CC4)C4=CC=C1)NC5=NC6=C(S5)C=CC=C6
InChI
1S/C35H32FN5O4S2/c1-40(2)17-6-8-22-14-15-28(26(36)20-22)45-19-7-13-30-31(33(43)44)38-35(47-30)41-18-16-23-9-5-10-24(25(23)21-41)32(42)39-34-37-27-11-3-4-12-29(27)46-34/h3-5,9-12,14-15,20H,7,13,16-19,21H2,1-2H3,(H,43,44)(H,37,39,42)
Klucz InChI
SOYCFODXNRVBTI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
wysoce silny i selektywny inhibitor BCL-XL
A-1155643 jest wysoce silnym i wysoce selektywnym inhibitorem BCLXL, który hamuje wzrost guza ksenoprzeszczepu drobnokomórkowego raka płuca H146 u myszy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Brent Dawe et al.
Nature communications, 10(1), 2746-2746 (2019-06-23)
Nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) mediate and modulate synaptic transmission throughout the brain, and contribute to learning, memory, and behavior. Dysregulation of α7-type nAChRs in neuropsychiatric as well as immunological and oncological diseases makes them attractive targets for pharmaceutical development. Recently
Zhi-Fu Tao et al.
ACS medicinal chemistry letters, 5(10), 1088-1093 (2014-10-15)
A-1155463, a highly potent and selective BCL-XL inhibitor, was discovered through nuclear magnetic resonance (NMR) fragment screening and structure-based design. This compound is substantially more potent against BCL-XL-dependent cell lines relative to our recently reported inhibitor, WEHI-539, while possessing none
Anne Slomp et al.
Blood advances, 3(24), 4202-4214 (2019-12-20)
Prosurvival BCL-2 family proteins are potent inhibitors of apoptosis and often overexpressed in lymphoid malignancies. In multiple myeloma (MM), MCL-1 expression contributes to survival of malignant plasma cells, and overexpression correlates with poor prognosis. In this study, we investigated whether