Przejdź do
SML1416
KU-60019
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-N-[5-[6-(4-morpholinyl)-4-oxo-4H-pyran-2-yl]-9H-thioxanthen-2-yl]-4-morpholineacetamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
439,45 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H33N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
547.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
439,45 zł
Cena katalogowa517,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(CN1C[C@H](C)O[C@H](C)C1)NC(C=C2)=CC3=C2SC4=C(C5=CC(C=C(N6CCOCC6)O5)=O)C=CC=C4C3
InChI
1S/C30H33N3O5S/c1-19-16-32(17-20(2)37-19)18-28(35)31-23-6-7-27-22(13-23)12-21-4-3-5-25(30(21)39-27)26-14-24(34)15-29(38-26)33-8-10-36-11-9-33/h3-7,13-15,19-20H,8-12,16-18H2,1-2H3,(H,31,35)/t19-,20+
InChI key
SCELLOWTHJGVIC-BGYRXZFFSA-N
Application
KU-60019 has been used to block ataxia telangiectasia mutated (ATM), to study its association of with the regulation of H2AX (H2A histone family, member X) and apoptosis inducing factor (AIF)-mediated cell death.
Biochem/physiol Actions
KU-60019 is a potent inhitor of ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinase, a member of phosphatidylinositol-3-kinase-related kinase family that is critical in regulating cell cycle checkpoints and DNA repair. KU-60019 has an IC50 value of 6.3 nM. KU-60019 radiosensitizes U1242 human glioma cells, and also blocks U1242 cell migration and invasion through matrigel.
KU-60019 is a potent inhitor of ATM (ataxia telangiectasia mutated) kinase.
Other Notes
KU-60019 has been expertly reviewed and recommended by the Chemical Probes Portal. For more information, please visit the KU-60019 probe summary on the Chemical Probes Portal website.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1257SML0382SML1109
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)