Merck
SML3112
Sigma-Aldrich
cis-22a
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[cis-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), cis-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29N3 · 2CF3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
563.53
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC=CC([C@H]2CC[C@@H](N3CCN(C4=CN=CC=C4)CC3)CC2)=C1.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Klucz InChI
UMKPISXYUQWXJJ-XWOHEVPJSA-N
Działania biochem./fizjol.
Silny i wysoce selektywny inhibitor TrpV6 (CaT1, ECaC2), który selektywnie hamuje wzrost kultur nowotworowych z ekspresją TrpV6, ale nie TrpV6-ujemnych.
cis-22a jest silnym i wysoce selektywnym inhibitorem TrpV6 (CaT1, ECaC2) (IC50 napływu Cd2+ = 320 nM; hTRPV6 transfekowany HEK293) o znacznie zmniejszonej i niewielkiej sile działania przeciwko innym kanałom wapniowym i powiązanym celom TRP. cis-22a selektywnie hamuje wzrost raka piersi T47D z ekspresją TrpV6 (IC50 = 25 μM), ale nie TrpV6-ujemnego raka jajnika SKOV3 (IC50 >50 μM).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)