Merck
JN0003
Ridogrel
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[(E)-[3-pyridyl-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methylene]amino]oxypentanoic acid, R 68070, R068070
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17F3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.33
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(O)CCCCO/N=C(C1=CC=CN=C1)\C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)15-7-3-5-13(11-15)17(14-6-4-9-22-12-14)23-26-10-2-1-8-16(24)25/h3-7,9,11-12H,1-2,8,10H2,(H,24,25)/b23-17-
InChI key
GLLPUTYLZIKEGF-QJOMJCCJSA-N
Biochem/physiol Actions
A2 receptor antagonist
Ridogrel is an orally active, potent and specific combined thromboxane synthase inhibitor and thromboxane A2 receptor ( thromboxane/prostaglandin endoperoxide receptor) antagonist. Ridogrel is a potent antiplatelet agent.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)