SML2907
Azumolene
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[[[5-(4-Bromophenyl)-2-oxazolyl]methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, EU 4093
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to very dark gray
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C13H9BrN4O3/c14-9-3-1-8(2-4-9)10-5-15-12(21-10)6-16-18-7-11(19)17-13(18)20/h1-6H,7H2,(H,17,19,20)
Klucz InChI
SEGCNGONCZQFDW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3