Przejdź do
B402
Batyl alcohol
99%
Synonim(y):
1-O-Octadecyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-octadecyl ether, DL-3-Octadecyloxy-1,2-propanediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
249,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17OCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-874-7
Beilstein/REAXYS Number:
1725677
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
249,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
powder
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
InChI key
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43697M1890341207
assay
99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99%
assay
≥95% (TLC)
mp
71-73 °C (lit.)
mp
72-74 °C
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)