Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł 257,55 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
257,55 zł
Cena katalogowa303,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC1=CC=C(C(C)=C1)/N=C/NO
InChI
1S/C12H18N2O/c1-3-4-5-11-6-7-12(10(2)8-11)13-9-14-15/h6-9,15H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
LYNOGBKNFIHKLE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
HET0016 is a potent and selective inhibitor against cytochrome P450 (CYP450) ω-hydroxylases (human CYP4A11/4A22/4F2/4F3, rat CYP4A1/4A2/4A3/4A8)-mediated 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) biosynthesis (IC50 = 8.9/35 nM using human/rat renal microsomes), exhibiting much reduced potency against epoxyeicosatrienoic acids (EETs) biosynthesis (IC50 = 2.8 μM/rat microsome) or the enzyme activities of CYP2C9/2D6/3A4 and COX (IC50 = 3.3/83.9/71 μM and 2.3 μM). HET0016 is widely employed both in cultures (1-10 μM) and in aminals in vivo (1-10 mg/kg via i.v., i.m., i.p. or s.c.) for probing 20-HETE-dependent physiological and pathological processes.
Potent and selective inhibitor against cytochrome P450 (CYP450) ω-hydroxylases-mediated 20-hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) biosynthesis.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), solid | description - |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: soluble | solubility - |
| color white to beige | color white to beige | color off-white to light tan | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?