Przejdź do
J4137
JS-K
≥97%, Nitric oxide donor
Synonim(y):
O2-(2,4-Dinitrophenyl) 1-[(4-ethoxycarbonyl)piperazin-1-yl]diazen-1-ium-1,2-diolate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16N6O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97%
Storage condition:
desiccated
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
JS-K, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble 9.3 mg/mL, H2O: insoluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)N1CCN(CC1)\[N+]([O-])=N\Oc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16N6O8/c1-2-26-13(20)15-5-7-16(8-6-15)19(25)14-27-12-4-3-10(17(21)22)9-11(12)18(23)24/h3-4,9H,2,5-8H2,1H3/b19-14-
InChI key
DNJRNBYZLPKSHV-RGEXLXHISA-N
Biochem/physiol Actions
JS-K belongs to the class of diazeniumdiolate prodrug. It generates nitric oxide when metabolized by glutathione S-transferases (GST), which ensures optimal activity of JS-K. It has tumor growth inhibition action in human prostate cancer and leukemia.
Nitric oxide donor; antiproliferative.
Legal Information
Covered by US Patent No 6,610,660
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0522SML2256SML1405
JS-K ≥97%
Sigma-Aldrich
J4137
JS-K
assay
≥97%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble 9.3 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)