Merck
SML2904
Sigma-Aldrich
AGF347
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4-(4-(2-Amino-4-oxo-3,4-dihydro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl)butyl)-2-fluorobenzoyl)-L-glutamic acid, (S)-2-(4-(4-(2-Amino-4-oxo-3H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5(4H)-yl)butyl)-2-fluorobenzamido)pentanedioic acid, N-[4-[4-(2-Amino-3,4-dihydro-4-oxo-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidin-5-yl)butyl]-2-fluorobenzoyl]-L-glutamic acid
Wybierz wielkość
5 MG
621,00 zł
25 MG
1990,00 zł
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
621,00 zł
25 MG
1990,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24FN5O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.45
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
621,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/L, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1F)CCCCN2C=CC(N=C(N3)N)=C2C3=O)=O)C(O)=O)O
Działania biochem./fizjol.
AGF347 jest silnym inhibitorem hydroksymetylotransferazy serynowej 2 (SHMT2), który hamuje mitochondrialny metabolizm C1. Hamuje również cytozolowe cele C1, takie jak SHMT1, GARFTaza i AICARFTaza. AGF347 hamuje biosyntezę puryn de novo. AGF347 wykazuje silne szerokie spektrum działania przeciwnowotworowego in vitro i in vivo.
silny inhibitor hydroksymetylotransferazy serynowej 2 (SHMT2)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aamod S Dekhne et al.
Molecular cancer therapeutics, 18(10), 1787-1799 (2019-07-11)
Folate-dependent one-carbon (C1) metabolism is compartmentalized into the mitochondria and cytosol and supports cell growth through nucleotide and amino acid biosynthesis. Mitochondrial C1 metabolism, including serine hydroxymethyltransferase (SHMT) 2, provides glycine, NAD(P)H, ATP, and C1 units for cytosolic biosynthetic reactions
Aamod S Dekhne et al.
Molecular pharmacology, 97(1), 9-22 (2019-11-11)
Folate-dependent one-carbon (C1) metabolism is compartmentalized in the mitochondria and cytosol and is a source of critical metabolites for proliferating tumors. Mitochondrial C1 metabolism including serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) generates glycine for de novo purine nucleotide and glutathione biosynthesis and