Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 474,00 zł 402,90 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł 1623,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
402,90 zł
Cena katalogowa474,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(NC(N2CCN(C3=CC=NC=C3)CC2)=S)=NC(C)=C1
InChI
1S/C17H21N5S/c1-13-11-14(2)19-16(12-13)20-17(23)22-9-7-21(8-10-22)15-3-5-18-6-4-15/h3-6,11-12H,7-10H2,1-2H3,(H,19,20,23)
InChI key
ITLPIAAGIQAGRA-UHFFFAOYSA-N
Application
NCT-503 Inactive Control has been used as a small molecule inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase in neuroblastoma cells.[1]
Biochem/physiol Actions
NCT-503 Inactive Control is the inactive control probe for NCT-503, which is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH), the enzyme that catalyzes the first, rate-limiting step of glucose-derived serine synthesis. NCT-503 Inactive Control has an IC50 value >57 μM for PHGDH. NCT-503 has an IC50 value of 2.5 μM for PHGDH. NCT-503 Inactive Control is water soluble and has good stability, similar to NCT-503.
NCT-503 Inactive Control is the inactive control probe for NCT-503, which is an inhibitor of phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH).
Other Notes
The active PHGDH inhibitor, NCT-503, is available from Sigma. To learn more about and purchase NCT-503, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?