Merck
SML2866
Sigma-Aldrich
Lumateperone tosylate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Fluorophenyl)-4-[(6bR,10aS)-3-methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H-pyrido[3′,4′:4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8(7H)-yl]butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate, 4-((6bR,10aS)-3-Methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H,7H-pyrido[3′,4′:4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8-yl)-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate, ITI-007
Wybierz wielkość
10 MG
394,00 zł
50 MG
1600,00 zł
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
394,00 zł
50 MG
1600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28FN3O · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
565.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
394,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -10 to -14, c = 1 in DMSO
kolor
white to very dark gray
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CC[C@]([C@@]3([H])C2)([H])N4CCN(C)C5=C4C3=CC=C5.O=S(C6=CC=C(C)C=C6)(O)=O
InChI
1S/C24H28FN3O.C7H8O3S/c1-26-14-15-28-21-11-13-27(16-20(21)19-4-2-5-22(26)24(19)28)12-3-6-23(29)17-7-9-18(25)10-8-17;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2,4-5,7-10,20-21H,3,6,11-16H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t20-,21-;/m0./s1
Klucz InChI
LHAPOGAFBLSJJQ-GUTACTQSSA-N
Działania biochem./fizjol.
Aktywny doustnie, silny antagonista 5-HT2A, postsynaptyczny antagonista D2 i inhibitor transportera serotoniny SERT o skuteczności przeciwpsychotycznej in vivo.
Tosylan lumateperonu (ITI-007) jest aktywnym doustnie, silnym antagonistą 5-HT2A, postsynaptycznym antagonistą D2 i inhibitorem transportera serotoniny SERT (Ki = odpowiednio 0,5, 32, 62 nM) o skuteczności przeciwpsychotycznej in vivo i braku wpływu na receptory związane z poznawczymi i metabolicznymi skutkami ubocznymi leków przeciwpsychotycznych (np. H1, 5-HT2C, muskarynowe). ITI-007 blokuje indukowany przez DOI headtwitch (ID50 = 0,09 mg/kg, po.) i indukowany przez D-AMPH hyperlocomotion u myszy (ID50 = 0,95 mg/kg, po.), działając jednocześnie jako częściowy agonista presynaptycznych receptorów D2 w prążkowiu.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gretchen L Snyder et al.
Psychopharmacology, 232(3), 605-621 (2014-08-15)
Schizophrenia remains among the most prevalent neuropsychiatric disorders, and current treatment options are accompanied by unwanted side effects. New treatments that better address core features of the disease with minimal side effects are needed. As a new therapeutic approach, 1-(4-fluoro-phenyl)-4-((6bR
Kimberly E Vanover et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 44(3), 598-605 (2018-11-20)
Dopamine D2 receptor occupancy (D2RO) is a key feature of all currently approved antipsychotic medications. However, antipsychotic efficacy associated with high D2RO is often limited by side effects such as motor disturbances and hyperprolactinemia. Lumateperone (ITI-007) is a first-in-class selective
Robert E Davis et al.
Psychopharmacology, 232(15), 2863-2872 (2015-04-07)
Central modulation of serotonin and dopamine underlies efficacy for a variety of psychiatric therapeutics. ITI-007 is an investigational new drug in development for treatment of schizophrenia, mood disorders, and other neuropsychiatric disorders. The purpose of this study was to determine
Peng Li et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(6), 2670-2682 (2014-02-25)
We report the synthesis and structure-activity relationships of a class of tetracyclic butyrophenones that exhibit potent binding affinities to serotonin 5-HT(2A) and dopamine D2 receptors. This work has led to the discovery of 4-((6bR,10aS)-3-methyl-2,3,6b,9,10,10a-hexahydro-1H,7H-pyrido[3',4':4,5]pyrrolo[1,2,3-de]quinoxalin-8-yl)-1-(4-fluorophenyl)-butan-1-one 4-methylbenzenesulfonate (ITI-007), which is a potent