Przejdź do
SML2054
SEA0400
≥98% (HPLC), Na+−Ca++ exchanger (NCX) inhibitor, powder
Synonim(y):
SEA0400, 2-[4-[(2,5-Difluorophenyl)methoxy]phenoxy]-5-ethoxybenzenamine, SEA 0400
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
459,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19F2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
SEA0400, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC1=CC=C(OC2=CC=C(OCC3=C(F)C=CC(F)=C3)C=C2)C(N)=C1
InChI
1S/C21H19F2NO3/c1-2-25-18-8-10-21(20(24)12-18)27-17-6-4-16(5-7-17)26-13-14-11-15(22)3-9-19(14)23/h3-12H,2,13,24H2,1H3
InChI key
YSUBLPUJDOWYDP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and selective inhibitor of Na+−Ca++ exchanger (NCX)
SEA0400 is a potent and selective inhibitor of Na+/Ca2+exchanger (NCX). SEA0400 potently inhibits Na+/Ca2+ exchanger activity in rat astrocytes, microglia, cultured neurons, and rat cardiomyocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1188SML1047SML0827
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
, white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, I have a question regarding this product: SLM2054. When does it expire? We bought it in 2020 and we are not sure if you can still use it. Thank you so much.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment.
      For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.