SML2703
BAY-293
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(R)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293, BAY293
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -85.0 to -103.0°, c = 1.0 in DMSO
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3