Merck
SML2704
BAY-294
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
BAY-294, 6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(S)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293 (S)-enantiomer, BAY 293 control, BAY 294, BAY-293 (S)-enantiomer, BAY-293 control, BAY293 (S)-enantiomer, BAY293 control, BAY294
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.58
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +86.0 to +106.0°, c = 1.0 in DMSO
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
InChI
1S/C25H28N4O2S/c1-15(24-10-18(14-32-24)19-9-7-6-8-17(19)13-26-3)27-25-20-11-22(30-4)23(31-5)12-21(20)28-16(2)29-25/h6-12,14-15,26H,13H2,1-5H3,(H,27,28,29)/t15-/m0/s1
InChI key
WEGLOYDTDILXDA-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
BAY-294 odpowiada (S)-enancjomerowi i zalecanej kontroli dla selektywnego inhibitora interakcji SOS1-KRAS BAY-293 (IC50 = 2,34 μM/BAY-294 vs. 21 nM/BAY-293; 10 nM hSOS1cat & 5 nM hKRAS G12C). BAY-294 wykazuje niewielką siłę działania przeciwko aktywacji KRAS za pośrednictwem SOS1 (IC50 = 3,91 μM/BAY-294 vs. 52 nM/BAY-293; 10 nM SOS1cat i 50 nM wt hKRAS).
Kontrolny (S)-enancjomer selektywnego inhibitora interakcji SOS1-KRAS BAY-293.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)