The stability of this product in solution, including DMSO, has not been investigated. Other sources indicate that solutions prepared at 40 mg/mL in dry DMSO are stable for 1 year at −20°C. This information has not been validated. As a general practice, store solutions in working aliquots. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H27N3O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
489.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N5CCCCC5)c1cc2c(cc1)c3c(cc(cc3)[S](=O)(=O)N4CCCCC4)C2N=O
InChI
1S/C23H27N3O5S2/c27-24-23-21-15-17(32(28,29)25-11-3-1-4-12-25)7-9-19(21)20-10-8-18(16-22(20)23)33(30,31)26-13-5-2-6-14-26/h7-10,15-16,23H,1-6,11-14H2
InChI key
YLRXSLQNJCJWGZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CA3 is a potent and selective inhibitor of YAP1 (Hippo co-activator Yes-associated protein 1) that inhibits YAP1 expression and transcriptional activity in esophageal adenocarcinoma (EAC) cell lines. CA3 potently inhibits growth, induces apoptosis in radiation resistant CSC (cancer stem cell) enriched EAC cells. It inhibits tumor growth of in xenograft model with no apparent toxicity.
potent and selective inhibitor of YAP1 that inhibits YAP1 expression and transcriptional activity in EAC cell lines
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: >2 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
WHAT ARE THE STORAGE TIMES AND TEMPERATURES OF THIS CHEMICAL IN DMSO?