Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 604,00 zł 513,40 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł 1989,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N4S · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
513,40 zł
Cena katalogowa604,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC(C=C1)=CC=C1C2=CSC(NN=C3CCCC3)=N2.Br
InChI
1S/C15H14N4S.BrH/c16-9-11-5-7-12(8-6-11)14-10-20-15(17-14)19-18-13-3-1-2-4-13;/h5-8,10H,1-4H2,(H,17,19);1H
InChI key
XNWBCMSPDCSWSD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Remodelin is an inhibitor of acetyl-transferase NAT10, a nucleolar N-acetyltransferase involved in stabilization of microtubules.
Remodelin is an inhibitor of acetyl-transferase NAT10, a nucleolar N-acetyltransferase involved in stabilization of microtubules. Remodelin was found to correct cell defects associated with progeria, improving nuclear shape and reducing the DNA damage believed to be associated with mutations in the gene for laminin A. Although the mechanism is still being studied, microtubule stability appears to be involved. Remodelin inhibition of NAT10 activity in laminopathic cells appears to result in reduced microtubule anchorage, normalizing the nuclear shape of laminopathic cells. Remodelin should be a useful tool to study how NAT10 affects nuclear architecture and its relationship to and possible treatments for laminopathies and aging and as well as its over-expression found in a variety of soft tissue sarcomas.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition (dry room) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?