Przejdź do
SML1392
FDI-6
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Amino-N-(4-fluorophenyl)-6-(2-thienyl)-4-(trifluoromethyl)-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, 3-Amino-N-(4-fluorophenyl)-6-(thiophen-2-yl)-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide, NCGC00099374
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H11F4N3OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
437.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder (flocculent)
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder (flocculent)
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=C(C(NC2=CC=C(F)C=C2)=O)SC3=C1C(C(F)(F)F)=CC(C4=CC=CS4)=N3
InChI
1S/C19H11F4N3OS2/c20-9-3-5-10(6-4-9)25-17(27)16-15(24)14-11(19(21,22)23)8-12(26-18(14)29-16)13-2-1-7-28-13/h1-8H,24H2,(H,25,27)
InChI key
ZATJMMZPGVDUOM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
FDI-6 is a potent and specific inhibitor of FOXM1 that blocks DNA binding. FDI-6 binds to FOXM1 protein and specifically downregulates FOXM1-activated genes.
FDI-6 is a potent and specific inhibitor of FOXM1.
Forkhead domain inhibitor-6 (FDI-6) is used to treat anaemia patients because of diminished red blood production. In Hep-2 cells, FDI-6 can stimulate cell death and also helps to prevent cell proliferation, invasion and migration.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1640SML2689SML3370
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder (flocculent)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
color
, White to very dark gray
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)