Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
—
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
dilution
(Immunoelectrophoresis
Immunohistochemistry (1:20-1:40)
Immunofluorescence (1:100, indirect))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Oczyszczone immunologicznie kozie przeciwciało poliklonalne sprzężone z fluoresceiną. Rozpoznaje szczurze IgG, łańcuchy ciężkie i lekkie.
Ten kozi anty-kozi IgG, specyficzny dla łańcucha H i L koniugat fluoresceiny jest zatwierdzony do stosowania w immunoelektroforezie, IHC, IF do wykrywania szczurzych IgG, specyficznych dla łańcucha H i L.
Application
Immunoelektroforeza (patrz komentarze)
Immunohistochemia (1:20-1:40)
Immunofluorescencja (1:100, pośrednia)
Immunohistochemia (1:20-1:40)
Immunofluorescencja (1:100, pośrednia)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Other Notes
Monospecyficzny dla szczurzych IgG, łańcuchów ciężkich i lekkich, jak określono metodą immunoelektroforezy wobec normalnej surowicy szczura. Stosunek fluoresceiny do białka jest określany w zależności od partii; należy zapoznać się z certyfikatem analizy. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c