Przejdź do
SML2381
APY29
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
APY 29, APY-29, APY29 (type I kinase inhibitor), N2-(1H-Benzo[d]imidazol-6-yl)-N4-(3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyrimidine-2,4-diamine, N2-1H-Benzimidazol-6-yl-N4-(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)-2,4-pyrimidinediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
248,20 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16N8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.36
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
248,20 zł
Cena katalogowa292,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1(NC2=CC(C3CC3)=NN2)=CC=NC(NC4=CC=C(N=CN5)C5=C4)=N1
InChI
1S/C17H16N8/c1-2-10(1)13-8-16(25-24-13)22-15-5-6-18-17(23-15)21-11-3-4-12-14(7-11)20-9-19-12/h3-10H,1-2H2,(H,19,20)(H3,18,21,22,23,24,25)
InChI key
WJNBSTLIALIIEW-UHFFFAOYSA-N
General description
APY29 is considered as a type I kinase inhibitor of inositol requiring kinase enzyme 1 α (IRE1α).
Biochem/physiol Actions
APY29 is a small molecule that inhibits the kinase activity of IRE1α (in vitro autophosphorylation IC50 = 280 nM) by targeting its active site ATP-binding pocket, while simultaneously acting as an allosteric activator of IRE1α RNase activity (EC50 = 460 nM) by keeping the active site in an open conformation. When applied 1 hr prior to stress induction by 4-hr 6 nM thapsigargin treatment, APY29 significantly potentiates stress-induced unfolded protein response (UPR) in rat insulinoma INS-1 cultures (XBP1 mRNA processing induction = 54% without vs. 78% with 1-hr 3 μM APY29 pretreatment).
ATP-competitive IRE1α kinase activity inhibitor and allosteric IRE1α RNase activity activator that enhances stress-induced unfolded protein response (UPR).
APY29 has the ability to enhance inositol requiring kinase enzyme 1 α (IRE1α) (P830L)′s oligomeric state to rescue RNase activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1276SML1505SML0202
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)