Merck
SML2324
Sigma-Aldrich
NLX-112 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3-Chloro-4-fluorophenyl)[4-fluoro-4-[[[(5-methyl-2-pyridinyl)methyl]amino]methyl]-1-piperidinyl]methanone hydrochloride, Befiradol hydrochloride, F13640 hydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
553,00 zł
25 MG
2230,00 zł
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
553,00 zł
25 MG
2230,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22ClF2N3O · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.86 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC2(CCN(CC2)C(=O)c3cc(c(cc3)F)Cl)CNCc1ncc(cc1)C
InChI
1S/C20H22ClF2N3O/c1-14-2-4-16(25-11-14)12-24-13-20(23)6-8-26(9-7-20)19(27)15-3-5-18(22)17(21)10-15/h2-5,10-11,24H,6-9,12-13H2,1H3
Klucz InChI
PKZXLMVXBZICTF-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
NLX-112 (also known as befiradol or F13640) is a highly selective 5-HT1A receptor full agonist with >1000-fold selectivity compared to other types of receptors. It has been investigated for the treatment of Parkinson′s disease patients who exhibit L-DOPA-induced dyskinesia
Serotonin 5-HT1A receptor full agonist
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Iderberg et al.
Experimental neurology, 271, 335-350 (2015-06-04)
L-DOPA is the gold-standard treatment for Parkinson's disease (PD), but induces troublesome dyskinesia after prolonged treatment. This is associated with the 'false neurotransmitter' conversion of L-DOPA to dopamine by serotonin neurons projecting from the raphe to the dorsal striatum. Reducing
Adrian Newman-Tancredi et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(9), 1178-1190 (2017-06-15)
NLX-112 (befiradol, F13640) is a selective serotonin 5-HT1A receptor agonist. Although it has been tested in vivo, little has been reported on its in vitro signal transduction profile. NLX-112 was tested on G-protein activation, inhibition of adenylyl cyclase, ERK1/2 phosphorylation (pERK)
Andrew C McCreary et al.
Neuropharmacology, 105, 651-660 (2016-01-19)
Although l-DOPA alleviates the motor symptoms of Parkinson's disease (PD), it elicits troublesome l-DOPA-induced dyskinesia (LID) in a majority of PD patients after prolonged treatment. This is likely due to conversion of l-DOPA to dopamine as a 'false neurotransmitter' from