Kluczowe dokumenty
SML1962
Sigma-Aldrich
IWP-O1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
IWP-O1, 5-Phenyl-N-(5-phenylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-acetamide, IWP-01
Wybierz wielkość
5 MG
375,00 zł
375,00 zł
Cena katalogowa750,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
375,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H20N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.48
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
375,00 zł
Cena katalogowa750,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]3(nnc(c3c5ccccc5)c4ccncc4)CC(=O)Nc1ncc(cc1)c2ccccc2
Klucz InChI
GYYDQHBKIHQHEB-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
IWP-O1 jest inhibitorem Porcupine (Porcn), acylo (palmitoilo) transferazy niezbędnej do wydzielania białek Wnt i zaangażowanej zarówno w rozwój embrionalny, jak i progresję nowotworu. IWP-O1 ma dobrą stabilność metaboliczną i jest niezwykle silny, wykazując wartość EC50 wynoszącą 80 pM w teście reporterowym sygnalizacji Wnt w hodowanych komórkach.
Inhibitor porcn
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)