Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł 424,15 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H15N7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
453.54
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
424,15 zł
Cena katalogowa499,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1(C2=CC=NC=C2)=NN=C(SC3=NC=NC4=C3SC5=C4C=CC=N5)N1CC6=CC=CC=C6
InChI
1S/C23H15N7S2/c1-2-5-15(6-3-1)13-30-20(16-8-11-24-12-9-16)28-29-23(30)32-22-19-18(26-14-27-22)17-7-4-10-25-21(17)31-19/h1-12,14H,13H2
InChI key
CBBXTGWSGPEJEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
TH1020 is a non-cytotoxic non-cytotoxic toll-like receptor 5 (TLR5)/flagellin complex inhibitor.
TH1020 is a non-cytotoxic non-cytotoxic toll-like receptor 5 (TLR5)/flagellin complex inhibitor. TH1020 selectively prevents flagellin-induced TLR5 signaling without affecting ligands-induced activation of TLR2, TLR3, TLR4, TLR7 or TLR8.
TH1020 mediates the inhibition of tumor necrosis factor-α (TNF-α) based signaling, It disrupts tetrameric complex by binding the molecular interface between dimeric TLR5.[3]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to light brown | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?