Merck
SML1647
Sigma-Aldrich
Epiblastin A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,4,7-Triamino-6-(m-chlorophenyl)-pteridine, 6-(3-Chlorophenyl)-2,4,7-pteridinetriamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10ClN7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
NC1=NC(N)=C2C(N=C(N)C(C3=CC=CC(Cl)=C3)=N2)=N1
InChI
1S/C12H10ClN7/c13-6-3-1-2-5(4-6)7-9(14)18-11-8(17-7)10(15)19-12(16)20-11/h1-4H,(H6,14,15,16,18,19,20)
Klucz InChI
ZWNKKZSRANLVEW-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Epiblastin A is triamterene derivative that potently induces reprograming of epiblast stem cells (EpiSC) into embryonic stem cells (ESC). Epiblastin A is a potent reversible inhibitor of casein kinase 1 (CK1) α, δ, and ε that binds to ATP-binding site.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3