Merck
SML1615
Sigma-Aldrich
SEN177
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6′′-Fluoro-4-(4-methyl-4H-[1,2,4]triazol-3-yl)-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2′;3′,3′′]terpyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19FN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.38
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC(C=C1)=NC=C1C2=CC=CN=C2N(CC3)CCC3C4=NN=CN4C
InChI
1S/C18H19FN6/c1-24-12-22-23-17(24)13-6-9-25(10-7-13)18-15(3-2-8-20-18)14-4-5-16(19)21-11-14/h2-5,8,11-13H,6-7,9-10H2,1H3
Klucz InChI
AJIAMIPUWJQSPR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
SEN177 is a Glutaminyl cyclase (QPCT) inhibitor. Glutaminyl cyclase modifies N-terminal glutamine or glutamate residues to N-terminal 5-oxoproline or pyroglutamate (named QPCT). QPCT inhibits mutant huntingtin from forming aggregates, but also reduces aggregation of other aggregate-prone proteins containing polyQ or polyA repeats. SEN177 caused dose-dependent decreases in HTT aggregation by a mechanism that requires QPCT inhibition. SEN177 had in vitro activity against polyglutamine toxicity and was able to reduce aggregates in mammalian cells, primary neurons and in a Drosophila model.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3