Merck
SML1456
Sigma-Aldrich
Thaxtomin A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3R,6S)-3-Hydroxy-3-[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-dimethyl-6-[(4-nitro-1H-indol-3-yl)methyl]-2,5-piperazinedione, Thaxtomine A
Wybierz wielkość
1 MG
570,00 zł
570,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
570,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.43
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
570,00 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
yellow to orange
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(N(C)[C@@H]1CC2=CNC3=C2C([N+]([O-])=O)=CC=C3)[C@@](CC4=CC(O)=CC=C4)(O)N(C)C1=O
InChI
1S/C22H22N4O6/c1-24-18(10-14-12-23-16-7-4-8-17(19(14)16)26(31)32)20(28)25(2)22(30,21(24)29)11-13-5-3-6-15(27)9-13/h3-9,12,18,23,27,30H,10-11H2,1-2H3/t18-,22-/m1/s1
Klucz InChI
QRDNJYNIEGRRKV-XMSQKQJNSA-N
Opis ogólny
Thaxtomin A belongs to the class of 4-nitroindol-3-yl-containing 2,5 dioxopiperazines.[1]
Działania biochem./fizjol.
Cellulose synthesis inhibition by thaxtomin A, indicates plant-pathogen interaction. Along with this, it also results in hypocotyls swelling and decreased seedling growth.[2] Thaxtomin A leads to common scab disease in potato. On the whole, it attenuates cell growth and induces cell death in the infected plant.[1]
Thaxtomin A is a nitrated diketopiperazine phytotoxin produced by Streptomyces scabies that induces plant cells necrosis. Thaxtomin A is a potent plant cellulose synthesis inhibitor.
Thaxtomin A is a phytotoxin produced by S. scabies that causes plant cell necrosis; cellulose synthesis inhibitor
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thaxtomin A induces programmed cell death in Arabidopsis thaliana suspension-cultured cells
Duval I, et al.
Planta, 222(5), 820-831 (2005)
Thaxtomin A affects CESA-complex density, expression of cell wall genes, cell wall composition, and causes ectopic lignification in Arabidopsis thaliana seedlings
Bischoff V, et al.
Journal of Experimental Botany, 60(3), 955-965 (2009)
Multiplexed Promoter Engineering for Improving Thaxtomin A Production in Heterologous Streptomyces Hosts.
Zhao, et al.
Life (Basel, Switzerland), 12 (2022)
Xuejin Zhao et al.
Synthetic and systems biotechnology, 7(3), 972-981 (2022-06-28)
The application of the valuable natural product thaxtomin A, a potent bioherbicide from the potato scab pathogenic Streptomyces strains, has been greatly hindered by the low yields from its native producers. Here, we developed an orthogonal transcription system, leveraging extra-cytoplasmic