Przejdź do
E9004
α-Ecdysone
≥90%, Insect molting hormone, powder
Synonim(y):
2β,3β,14α,22(R),25-Pentahydroxy-7-cholesten-6-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2530,00 zł
2150,50 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4300,00 zł
3655,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
222-760-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2422986
Assay:
≥90%
Form:
powder
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Ecdysone, ≥90%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
application(s)
agriculture
environmental
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@H](C)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O6/c1-15(20(28)8-9-24(2,3)32)16-7-11-27(33)18-12-21(29)19-13-22(30)23(31)14-25(19,4)17(18)6-10-26(16,27)5/h12,15-17,19-20,22-23,28,30-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,19-,20+,22+,23-,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
UPEZCKBFRMILAV-JMZLNJERSA-N
General description
α-Ecdysone is a phytoecdysteroid, synthesized from cholesterol, and one of the major insect molting hormones. Ecdysone is secreted by the ecdysial glands present in insects.
Application
α-Ecdysone has been used:
  • to study its effects on Drosophila melanogaster′s sexual maturation
  • to study its effects on specification of neurons in Drosphila male-specific neurite
  • as a standard to evaluate the ecdysteroid levels by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
Biochem/physiol Actions
Ecdysone exerts its effects via the ecdysone receptor and regulates larval molting, reproduction, and metamorphosis in insects.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89651SML0541P3490
β-Ecdysone phyproof® Reference Substance
PHL89651
β-Ecdysone
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥90%
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
ethanol: soluble
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)