WWL229 jest wysoce selektywnym inhibitorem mysiej karboksyloesterazy 3 (Ces3) i ludzkiej CES1 (ortolog mCes3).
WWL229 jest wysoce selektywnym inhibitorem mysiej karboksyloesterazy 3 (Ces3) i ludzkiej CES1 (ortologa mCes3), hydrolaz serynowych zaangażowanych w lipolizę oprócz ich aktywności jako enzymów detoksykacyjnych wątroby. WWL229 hamuje mCes3 z IC50 10 μM, ale nie Ces1f, ABHD6 lub inne testowane hydrolazy serynowe. W niedawnym badaniu stwierdzono, że aktywność hCES1 jest dwukrotnie zwiększona u osób otyłych i pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z osobami szczupłymi i uważa się, że generuje nadmiar kwasów tłuszczowych, które mogą odkładać się ektopowo w tkankach. WWL229 hamuje podstawową lipolizę adipocytów i promuje różnicowanie i magazynowanie lipidów w adipocytach.
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value