Kluczowe dokumenty
SML0968
Sigma-Aldrich
Y11
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(2-Hydroxyethyl)-3,5,7-Triaza-1-azoniatricyclo[3.3.1.13,7]decane bromide, NSC206142
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17N4O · Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.15
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
desiccated
kolor
white to beige
rozpuszczalność
H2O: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Y11 hamuje aktywność ogniskowej kinazy adhezyjnej (FAK) poprzez wiązanie się z amino-końcową domeną FAK i blokowanie autofosforylacji reszty tyrozynowej Y397. Y11 hamuje żywotność linii komórek nowotworowych SW620 i BT474 oraz znacząco zmniejsza objętość guza w mysich ksenograftach.
Y11 hamuje aktywność ogniskowej kinazy adhezyjnej (FAK).
Y11 ma wysokie działanie cytotoksyczne z wartościami IC50 w zakresie od 3,87 do 4,66 mM, przeciwko komórkom niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) A549.[1] Odgrywa główną rolę w strukturach białkowych w domenie białkowej kunitz viperidów i elapidów.[2]
Cechy i korzyści
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań z zakresu biologii fosfatazy kinazowej. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów z zakresu biologii fosfatazy kinazowej. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of novel tetrandrine derivatives and their inhibition against NSCLC A549 cells
Yang, et al.
Journal of Asian natural products research, 1-11 (2018)
Comparative analyses of putative toxin gene homologs from an Old World viper, Daboia russelii
Krishnan, et al.
PeerJ, 5, e4104-e4104 (2017)
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology