Przejdź do
SML0835
PF74
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Methyl-N-[(1S)-2-(methylphenylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]- 1H-indole-3-acetamide, PF 3450074, PF-3450074
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H27N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
517,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1C)CC(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N(C)c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H27N3O2/c1-19-23(22-15-9-10-16-24(22)28-19)18-26(31)29-25(17-20-11-5-3-6-12-20)27(32)30(2)21-13-7-4-8-14-21/h3-16,25,28H,17-18H2,1-2H3,(H,29,31)/t25-/m0/s1
InChI key
ACDFWSNAQWFRRF-VWLOTQADSA-N
Biochem/physiol Actions
PF74 (PF-3450074) is a HIV-1 inhibitor that targets HIV capsid protein.
PF74 (PF-3450074) is a HIV-1 inhibitor that targets HIV capsid protein. PF74 binds specifically to HIV-1 particles and triggers premature HIV-1 uncoating in target cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0352PZ0387SML3314
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D S Heller et al.
International journal of fertility, 37(5), 283-285 (1992-09-01)
Patients with complete androgen insensitivity syndrome rarely have Müllerian remnants. A patient with this syndrome found to have a microscopic fallopian tube at the time of gonadectomy is described and possible etiologies for the finding are discussed.
Ashwanth C Francis et al.
Cell host & microbe, 23(4), 536-548 (2018-04-13)
The HIV-1 core consists of capsid proteins (CA) surrounding viral genomic RNA. After virus-cell fusion, the core enters the cytoplasm and the capsid shell is lost through uncoating. CA loss precedes nuclear import and HIV integration into the host genome
Doortje Borrenberghs et al.
Scientific reports, 6, 36485-36485 (2016-11-11)
Nuclear entry is a selective, dynamic process granting the HIV-1 pre-integration complex (PIC) access to the chromatin. Classical analysis of nuclear entry of heterogeneous viral particles only yields averaged information. We now have employed single-virus fluorescence methods to follow the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0835-25MG04061832634944
SML0835-5MG04061832634951