Upon verification, the amino acid sequence of this antibody has not been determined.
MAB4356
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Synonim(y):
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C1.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
western blot: suitable
moc wejściowa
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
izotyp
IgG2aκ
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Dppa2(73703)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Jakość
Western Blotting: Recommended working concentration is 2 µg/mL.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
-
Please provide the amino acid sequence of this antibody?