SML0712
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
≥97% (GC)
Synonim(y):
1,2,3,4-Tetrahydro-1-methylisoquinoline, 1MeTIQ
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (GC)
Postać
oil
kolor
, colorless to light yellow to light pink
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C10H13N/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
QPILYVQSKNWRDD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.