Przejdź do
SML2449
THIQ
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3R)-N-[(1R)-1-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-[4-cyclohexyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxamide, (3R)-N-[(2R)-3-(4-chlorophenyl)-1-[4-cyclo-hexyl-4-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)piperidin-1-yl]-1-oxopropan-2-yl]-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
693,00 zł
589,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H41ClN6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
589.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
589,05 zł
Cena katalogowa693,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC(CN2N=CN=C2)(C3CCCCC3)CC1)[C@@H](CC4=CC=C(Cl)C=C4)NC([C@@H]5NCC6=CC=CC=C6C5)=O
InChI
1S/C33H41ClN6O2/c34-28-12-10-24(11-13-28)18-30(38-31(41)29-19-25-6-4-5-7-26(25)20-36-29)32(42)39-16-14-33(15-17-39,21-40-23-35-22-37-40)27-8-2-1-3-9-27/h4-7,10-13,22-23,27,29-30,36H,1-3,8-9,14-21H2,(H,38,41)/t29-,30-/m1/s1
InChI key
HLCHESOMJVGDSJ-LOYHVIPDSA-N
Biochem/physiol Actions
THIQ is a selective tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist. It exhibited an IC50 vaue of 1.2 nM in MC4R human receptors expressed in CHO cells compared values of 2067, 761 and 326 nM for MC1R, MC3R, and MC5R receptors, respectively.
Tetrahydroisoquinoline melanocortin-4 receptor (MC4R) agonist
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1249SML1806SML2240
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to light brown
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)