Kluczowe dokumenty
SML0708
Sigma-Aldrich
BMS-182874 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(Dimethylamino)-N-(3,4-dimethyl-5-isoxazolyl)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride, BMS182874, N-(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)-5-(dimethylamino)-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.88
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3O3S.ClH/c1-11-12(2)18-23-17(11)19-24(21,22)16-10-6-7-13-14(16)8-5-9-15(13)20(3)4;/h5-10,19H,1-4H3;1H
Klucz InChI
UZZFRNZGYDOBAO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
BMS-182874 is a potent selective nonpeptide endothelin ETA receptor antagonist. BMS-182874 is 1000-fold selective for ETA over ETA B receptors with a Ki of 48 nM for ETA receptors vs >50 μM for ETB.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Endothelin Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3