Key Documents
SML0567
BRD4770
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(Benzoylamino)-1-(3-phenylpropyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C1=CC=CC=C1)NC2=NC3=C(N2CCCC4=CC=CC=C4)C=CC(C(OC)=O)=C3
InChI
1S/C25H23N3O3/c1-31-24(30)20-14-15-22-21(17-20)26-25(27-23(29)19-12-6-3-7-13-19)28(22)16-8-11-18-9-4-2-5-10-18/h2-7,9-10,12-15,17H,8,11,16H2,1H3,(H,26,27,29)
Klucz InChI
UCGWYCMPZXDHNR-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3