Przejdź do
SML0496
CORM-3
Nitric oxide release inhibitor, powder
Synonim(y):
Carbon monoxide releasing molecule 3, Tricarbonylchloro(glycinato)ruthenium (II)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
534,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4ClNO5Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.61
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
534,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CORM-3,
form
powder
Quality Segment
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ru+2].[Cl-].NCC(=O)[O-].O=[C].O=[C].O=[C]
InChI
1S/C2H5NO2.3CO.ClH.Ru/c3-1-2(4)5;3*1-2;;/h1,3H2,(H,4,5);;;;1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
BICHHHDSEZXKNN-UHFFFAOYSA-L
Application
CORM-3 (carbon monoxide (CO) releasing molecule-3) has been used to study its effect on NLRP3 (leucine-rich-repeat-containing receptor, pyrin-domain-containing 3) inflammasome activation via glycolysis in macrophages and also on hyperglycemia-induced IL-1β (interleukin-1 β) production. It has also been used to study its protective function against H2O2-induced apoptosis using primary rabbit lens epithelial cells.
Biochem/physiol Actions
CORM-3 is a water-soluble carbon monoxide (CO) releasing molecule that can be used to study the effects of CO on cellular systems. Carbon monoxide (CO), produced during the degradation of heme by the enzyme heme oxygenase, has recently been found to be an important gaseous signaling mediator in mammalian cells CORM-3 has been shown to have anti-inflammatory and cardioprotective activity.
CORM-3 is a water-soluble carbon monoxide releasing molecule.
CO possesses anti apoptotic function and offers protection against oxidative damage, promoting endothelial healing. CORM-3 is known to have therapeutic effects in transplantation, myocardial infarction and rheumatoid arthritis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0404B075315258
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)