Przejdź do
C221
Carboxy-PTIO potassium salt
synthetic (organic), ≥98% (TLC), NO scavenger, powder
Synonim(y):
2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide potassium salt, 2-(4-Carboxyphenyl)-4,5-dihydro-4,4,5,5-tetramethyl-1H-imidazol-1-yloxy-3-oxide potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
962,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16KN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
962,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Carboxy-PTIO potassium salt,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
>270 °C
solubility
H2O: 100 mg/mL, DMSO: soluble (lit.)(lit.), methanol: soluble (lit.)(lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].CC1(C)N([O])C(c2ccc(cc2)C([O-])=O)=[N+]([O-])C1(C)C
InChI
1S/C14H17N2O4.K/c1-13(2)14(3,4)16(20)11(15(13)19)9-5-7-10(8-6-9)12(17)18;/h5-8H,1-4H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI key
VYEUQMVIGXFZQU-UHFFFAOYSA-M
General description
2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide (carboxy-PTIO) is mainly considered as a scavenger of nitric oxide (NO).
Application
Carboxy-PTIO potassium salt has been used to check the generation of hydroxyl radicals or nitric in reaction mixtures to examine the generation of nitric oxide in reaction mixture. It has also been added to neurons to analyse its effect on glucose/oxygen/serum deprivation (GOSD) condition(4)
Biochem/physiol Actions
Carboxy-PTIO can make a quick reaction with nitric oxide (NO) to produce nitrogen dioxide (NO2). It can be used to prevent hypotension and endotoxic shock, stimulated by lipopolysaccharide in- vivo. Carboxy-PTIO can also block in vitro vascular relaxation, stimulated by NO.
Reacts with nitric oxide to form carboxy-PTI derivatives which in turn inhibits nitric oxide synthase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
217386P4154H8759
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 100 mg/mL, methanol: soluble (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.)
solubility
HEPES Buffer: 0.4 mg/mL
solubility
water: 4.80-5.20 mg/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C221-10MG04061833475379