Merck
SML0389
Sigma-Aldrich
PF-514273
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2-Chlorophenyl)-3-(4-chlorophenyl)-7-(2,2-difluoropropyl)-6,7-dihydro-2H-pyrazolo[3,4-f][1,4]oxazepin-8(5H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17Cl2F2N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: >5 mg/mL (warmed)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(F)(F)CN1CCOc2c(nn(-c3ccccc3Cl)c2-c4ccc(Cl)cc4)C1=O
InChI
1S/C21H17Cl2F2N3O2/c1-21(24,25)12-27-10-11-30-19-17(20(27)29)26-28(16-5-3-2-4-15(16)23)18(19)13-6-8-14(22)9-7-13/h2-9H,10-12H2,1H3
Klucz InChI
FJMQJSUOOGOWBD-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
PF-514273 is a highly selective CB1 antagonist. The Ki for binding to CB1 and CB2 receptors is 1 nM and 10 mM, respectively. PF-514273 inhibits food intake and weight gain in rodents.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.