Przejdź do
P5296
CTOP
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H67N11O11S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1062.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCN)NC(=O)[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)[C@H](CSSC1(C)C)NC(=O)[C@H](N)Cc5ccccc5)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C50H67N11O11S2/c1-26(62)39(42(53)65)59-49(72)41-50(3,4)74-73-25-38(58-43(66)33(52)21-28-11-6-5-7-12-28)47(70)56-36(22-29-16-18-31(64)19-17-29)45(68)57-37(23-30-24-54-34-14-9-8-13-32(30)34)46(69)55-35(15-10-20-51)44(67)60-40(27(2)63)48(71)61-41/h5-9,11-14,16-19,24,26-27,33,35-41,54,62-64H,10,15,20-23,25,51-52H2,1-4H3,(H2,53,65)(H,55,69)(H,56,70)(H,57,68)(H,58,66)(H,59,72)(H,60,67)(H,61,71)/t26-,27-,33-,35+,36+,37-,38+,39+,40+,41-/m1/s1
InChI key
PZWWYAHWHHNCHO-FGHAYEPSSA-N
Gene Information
mouse ... Pnoc(18155)
General description
D-Pen-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (CTOP) is a selective cyclic μ-opioid receptor antagonist.
Application
CTOP has been used:
  • to study the anxiogenic effects induced by CTOP in mice and rat.
  • to study the effect of μ-opioid antagonist, CTOP on the bovine milk-derived LF (BLF)-induced analgesia.
  • to determine whether μ-opioid receptors act cooperatively with 5-hydroxytryptamine (5-HT1A) receptors to regulate the behaviors generated in the elevated T-maze (ETM).
Biochem/physiol Actions
Selective ligand for μ-opioid receptors.
D-Pen-Cys-Tyr-D-Trp-Orn-Thr-Pen-Thr-NH2 (CTOP) inhibits acute morphine-induced hypermotility and analgesic effect of morphine in a dose-dependent manner in vivo.
Other Notes
Somatostatin analog
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6352E7384SAB1411281
CTOP ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P5296
CTOP
CTAP ≥95%
Sigma-Aldrich
C6352
CTAP
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
buffered aqueous solution
Gene Information
mouse ... Pnoc(18155)
Gene Information
rat ... Pnoc(25516)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
mouse ... OPRM1(18390)
rat ... OPRM1(25601)
Gene Information
human ... ACD(65057)
UniProt accession no.
Q64387
UniProt accession no.
Q62923
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
Q96AP0
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CTOP
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)