SML0349
Neferine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(-)-Neferine, 4′′-O-Methylliensinine, 4-[[(1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]-2-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-2-methyl-7-isoquinolinyl]oxy]-phenol, Methylliensinine, Neferin
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]/D -34 to -44° (c=0 3. CHCl3)
warunki przechowywania
desiccated
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: >15 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(C[C@H]2N(C)CCc3cc(OC)c(Oc4cc(C[C@@H]5N(C)CCc6cc(OC)c(OC)cc56)ccc4O)cc23)cc1
InChI
1S/C38H44N2O6/c1-39-15-14-27-21-36(44-5)38(23-30(27)31(39)17-24-7-10-28(42-3)11-8-24)46-34-19-25(9-12-33(34)41)18-32-29-22-37(45-6)35(43-4)20-26(29)13-16-40(32)2/h7-12,19-23,31-32,41H,13-18H2,1-6H3/t31-,32+/m1/s1
Klucz InChI
MIBATSHDJRIUJK-ZWXJPIIXSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
The mitogen-activated protein kinase (MAPK) family consists of stress-activated (SAPK) and MAPKs. Learn about their network of signal transduction cascades that mediate cellular responses to a diverse range of stimuli.