Merck
SMB01075
Sigma-Aldrich
Myrtucommulone B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
6,8-dihydroxy-2,2,4,4-tetramethyl-5-(2-methylpropanoyl)-9-propan-2-yl-9H-xanthene-1,3-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.49
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
414.49
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1c2c(c(cc(c2C(=O)C(C)C)O)O)C(C3=C1C(C(=O)C(C3=O)(C)C)(C)C)C(C)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-10(2)14-15-12(25)9-13(26)16(18(27)11(3)4)19(15)30-21-17(14)20(28)23(5,6)22(29)24(21,7)8/h9-11,14,25-26H,1-8H3
Klucz InChI
AYAUOXWJIWVPSO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Myrtucommulone B, poliprenylowany acylofloroglucynol, jest naturalnie występującą substancją zwykle ekstrahowaną z Myrtus communis (Myrtaceae). Wcześniejsze badania wykazały, że ten naturalny związek pochodzący z roślin ma szereg działań biologicznych, w tym właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne i przeciwutleniające
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
Zgodnie z istniejącymi badaniami, Myrtucommulone B wykazywał silne hamowanie aktywności sEH (rozpuszczalnej hydrolazy epoksydowej), co sugeruje jego potencjalną rolę w regulacji metabolizmu lipidów i stanu zapalnego[1]. Co więcej, wykazał również znaczące hamowanie aktywności α-glukozydazy, co sugeruje jego potencjał jako środka przeciwcukrzycowego i przeciwbakteryjnego[2].
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New ?-Glucosidase Inhibitors and Antibacterial Compounds fromMyrtus communis L.
Shaheen F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006, 2371-2377 (2006)
Pham Ngoc Khanh et al.
Fitoterapia, 109, 39-44 (2015-11-10)
Phytochemical analysis of the leaves and stems of Callistemon citrinus (Curtis) Skeels led to the isolation of two new alkylphloroglucinols, gallomyrtucommulone E and F (1 and 2), along with four other known alkylphloroglucinol derivatives, gallomyrtucommulone A (3), endoperoxide G3 (4)