Merck
SMB01071
Sigma-Aldrich
Vaccinoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
1 MG
1530,00 zł
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H28O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.48
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
536.48
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2[C@@](C=C3)(O)COC(=O)\C=C\c4ccc(cc4)O)C(=O)O
InChI
1S/C25H28O13/c26-9-16-19(29)20(30)21(31)24(37-16)38-23-18-14(15(10-35-23)22(32)33)7-8-25(18,34)11-36-17(28)6-3-12-1-4-13(27)5-2-12/h1-8,10,14,16,18-21,23-24,26-27,29-31,34H,9,11H2,(H,32,33)/b6-3+/t14-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24+,25+/m1/s1
Klucz InChI
WJPRKOJNQIZCGY-OZOLURDPSA-N
Opis ogólny
Vaccinoside, an iridoid glycoside, is a bioactive natural compound derived from Vaccinium bracteatum, Andromeda polifolia, and Craibiodendron henryi. Current research indicates that this metabolite is an inhibitor and may possess diverse biological activities, including antioxidant and anticancer properties.
Zastosowanie
Vaccinoside is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical, and pharmaceutical research.
Cechy i korzyści
  • Suitable for Biochemical and Biomedical research
  • Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Inne uwagi
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)