Przejdź do
SMB00085
Asperuloside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
414.36
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
EC Number:
238-137-5
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1=C[C@@H]2OC(=O)C3=COC(O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)[C@H]1[C@H]23
InChI
1S/C18H22O11/c1-6(20)25-4-7-2-9-12-8(16(24)27-9)5-26-17(11(7)12)29-18-15(23)14(22)13(21)10(3-19)28-18/h2,5,9-15,17-19,21-23H,3-4H2,1H3/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17?,18+/m0/s1
InChI key
IBIPGYWNOBGEMH-ZORLMZJFSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Biochem/physiol Actions
Asperuloside has shown potential anti-obesity properties through its suppression of increased white adipose tissue, plasma triglycerides, and free fatty acids in the metabolic syndrome-like mouse model.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83229SMB00153SMB00092
Asperuloside phyproof® Reference Substance
PHL83229
Asperuloside
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asperuloside
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)