Przejdź do
SMB00072
Salidroside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl β−D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenethyl glucopyranoside, Rhodioloside, Rhodosin, Tyrosol a-(β-D-glucopyranoside)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
1530,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OCCc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H20O7/c15-7-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-6-5-8-1-3-9(16)4-2-8/h1-4,10-19H,5-7H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChI key
ILRCGYURZSFMEG-RKQHYHRCSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
43866Y0002423PHR3782
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
analytical standard
description
(European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
solid
form
-
form
solid
form
-
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salidroside
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)