Przejdź do
PHL80987
Tricin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxy 3′,5′-dimethoxyflavone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.29
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(c(c3)OC)O)OC)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3
InChI key
HRGUSFBJBOKSML-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89482PHL83512PHL85725
Tricin phyproof® Reference Substance
PHL80987
Tricin
Acacetin phyproof® Reference Substance
PHL89482
Acacetin
Irigenin phyproof® Reference Substance
PHL83512
Irigenin
Chrysoeriol phyproof® Reference Substance
PHL85725
Chrysoeriol
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)