Kluczowe dokumenty
SMB00801
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Proteus vulgaris
purified by phenol extraction
Synonim(y):
LPS
Wybierz wielkość
25 MG
1030,00 zł
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
1030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
bacterial (Proteus vulgaris)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
oczyszczone przez
phenol extraction
zanieczyszczenia
≤3% Protein (Lowry)
kolor
white to yellow cast
rozpuszczalność
water: 4.90-5.10 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to faintly yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Lipopolisacharydy (LPS) są charakterystycznymi składnikami ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Składają się z cząsteczki lipidowej A połączonej z antygenowym polisacharydem O.
Proteus vulgaris to Gram-ujemna, fakultatywna bakteria beztlenowa o kształcie pręcika. Zamieszkuje przewód pokarmowy ludzi i zwierząt i można ją znaleźć w glebie, wodzie i kale.[1] P. vulgaris należy do rodziny Enterobacteriaceae, które są oportunistycznymi patogenami u ludzi, odpowiedzialnymi za infekcje dróg moczowych i oparzenia.[2]
Struktury chemiczne LPS z Proteus sp. różnią się od siebie.
Działania biochem./fizjol.
LPS i jego cząsteczka lipidowa A stymulują komórki wrodzonego układu odpornościowego poprzez receptor Toll-podobny 4 (TLR4), należący do rodziny białek receptora Toll-podobnego, który rozpoznaje powszechne wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP). Różne struktury chemiczne LPS mogą być związane z wirulencją i patogenezą bakterii.[3][4][5] Doniesiono, że struktura chemiczna LPS z P. vulgaris może wpływać na krystalizację mineralnych składników moczu (takich jak wapń i magnez), powodując tworzenie się kamieni w nerkach.[6] Stwierdzono, że przeciwciała wytwarzane w zakażeniach riketsjami reagują z LPS z Proteus vulgaris i Proteus mirabilis. Zjawisko to pozwala oczyszczonemu LPS z tych dwóch gatunków służyć jako narzędzie do diagnozowania riketsjozy (tyfusu plamistego, wywoływanego przez bakterię Orientia sp.) w teście Weila-Felixa.[7]
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Lipopolisacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Torzewska et al.
FEMS immunology and medical microbiology, 31(3), 227-234 (2001-11-27)
The O-specific polysaccharide (O-antigen) of the lipopolysaccharide (LPS) of Proteus vulgaris O37 was studied by (1)H and (13)C nuclear magnetic resonance spectroscopy before and after O-deacetylation and found to be structurally similar to that of P. vulgaris O46 studied earlier.
LPS/TLR4 signal transduction pathway
Lu, Y.C., Yeh, W.C., Ohashi, P.S.
Cytokine, 42, 145-151 (2008)
S Mizushiri et al.
Microbiology and immunology, 34(2), 121-133 (1990-01-01)
The lipopolysaccharides (LPS) extracted from Proteus strains OX2, OX19, and OXK used as antigens in the Weil-Felix test, were characterized by chemical analysis and SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). To separate the O-polysaccharide, core-oligosaccharide, and lipid A moieties, each LPS was
D J HOSSACK
British journal of pharmacology and chemotherapy, 19, 306-312 (1962-10-01)
Ascending urinary tract infections with stone formation have been produced experimentally in rats, using a modification of the method of Vermuelen & Goetz (1954a, b). A zinc disc infected with a culture of Proteus vulgaris was inserted into the bladder
B Bartodziejska et al.
European journal of biochemistry, 256(2), 488-493 (1998-10-06)
The following structure of the O-specific polysaccharide chain (O-antigen) of the Proteus vulgaris 032 lipopolysaccharide (LPS) was established by 1H-NMR and 13C-NMR spectroscopy, including two-dimensional NOESY and H-detected 1H,13C heteronuclear multiple-quantum coherence (HMQC) experiments: -->2)-alpha-L-RhapI-(1-->2)-alpha-L-RhapII-(1-->4)-beta-D-++ +GalpA(I)-(1-->3)-beta-D-GlcpNAc-(1-->4)-alpha-D-GalpA(II)-(1-- >. In addition, an
Produkty
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the serotype of Proteus vulgaris used for this LPS?
    1 answer
    1. The serotype is OX19.
      Helpful?
  2. Which O-antigen does that P.vulgaris come with? And from which strain was the LPS isolated?
    1 answer
    1. The o-antigen is O-polysaccharide. The strain is considered proprietary. Please see the link below for additional information that may be helpful.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9858461/
      The link below offers additional information to all of the lectin products, as well as a helpful selection guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/glycobiology/lectin-selection-guide-useful-guide-for-selecting-right-lectin#lectin