Kluczowe dokumenty
SBR00027
Sigma-Aldrich
Lipopolysaccharides from Akkermansia muciniphila
Purified by phenol extraction
Wybierz wielkość
5 MG
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
(Akkermansia muciniphila)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized powder
kolor
white to faint yellow
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL, faintly hazy to hazy, colorless to light yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Akkermansia muciniphila(A. muciniphila) to Gram-ujemna, beztlenowa, niemotylna, nietworząca przetrwalników bakteria o owalnym kształcie.[1] A. muciniphila zamieszkuje przewód pokarmowy ponad 90% dorosłych i stanowi 1-4% mikrobioty kałowej. Zasugerowano, że poziomy A. muciniphila służą jako biomarker zdrowego jelita.[2]
Lipopolisacharydy (LPS) to złożone cząsteczki składające się z lipidów i polisacharydów, które występują głównie w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Składają się z trzech głównych składników: lipidu A, oligosacharydu rdzenia (rdzenia) i polisacharydu specyficznego dla O lub antygenu O (OAg). Lipid A jest mocno związany z zewnętrzną błoną bakteryjną i jest przede wszystkim odpowiedzialny za toksyczność związaną z LPS. LPS służy jako silny aktywator odpowiedzi prozapalnej w różnych typach komórek ssaków, w tym makrofagach, monocytach i komórkach śródbłonka. Oprócz roli ochronnej dla bakterii Gram-ujemnych przed stresem środowiskowym, LPS jest również rozpoznawany przez wrodzony układ odpornościowy podczas infekcji.
Zastosowanie
Lipopolisacharydy mogły być stosowane w hodowli komórkowej:
  • w celu upośledzenia funkcji barierowych połączenia ścisłego monowarstw komórek Caco-2[3]
  • hodowane razem z A. muciniphila w celu zbadania ich wpływu na ekspresję domeny pirynowej NLR zawierającej 3 (NLRP3) w komórkach Raw264.7
  • aktywacja komórek HepG2 jako endotoksyny wraz z kwasem palmitynowym (PA)[4]
Działania biochem./fizjol.
LPS i jego cząsteczka lipidowa A stymulują komórki wrodzonego układu odpornościowego poprzez receptor Toll-podobny 4 (TLR4), należący do rodziny białek receptora Toll-podobnego, który rozpoznaje powszechne wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP).[5],[6]
A. muciniphila degraduje śluz i wykorzystuje go jako źródło węgla/azotu. W rezultacie gospodarz wytwarza dodatkowy śluz, podczas gdy bakteria wytwarza oligosacharydy i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFA), które mogą być wykorzystywane przez gospodarza i wyzwalać układ odpornościowy. Dodatkowym efektem ochronnym SCFA jest stymulacja wzrostu mikrobioty związanej ze śluzem, która służy jako bariera przed przenikaniem patogenów do komórek jelitowych.[1],[7]
A. muciniphila został uznany za korzystny mikroorganizm nowej generacji. Kilka doniesień wskazuje, że A. muciniphila wpływa na metabolizm glukozy, metabolizm lipidów i odporność jelit.[8] Ponadto, obniżony poziom A. muciniphila jest związany z rozwojem niektórych chorób, takich jak zaburzenia metaboliczne i choroby zapalne (otyłość, cukrzyca typu 2, nieswoiste zapalenie jelit (IBD), autyzm i atopia).[9] Weir i wsp. stwierdzili korelację między niskim poziomem A. muciniphila a rakiem jelita grubego.[10] Shigemetzu Y i wsp. stwierdzili, że A. muciniphila działa jako regulator odpowiedzi na blokadę PD-1, która jest stosowana w immunoterapii przeciwnowotworowej. A. muciniphila indukuje komórki dendrytyczne do wydzielania IL-12, która jest krytycznym składnikiem przeciwnowotworowego działania blokady PD-1.[11]
LPS z A. muciniphila stymulują zależną od NF-κB produkcję wydzielanej fosfatazy alkalicznej komórek embrionalnych (SEAP) poprzez TLR4. Ponadto indukują IL-8, IL-6 i minimalne ilości IL-10 i TNF-α w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC).[12] Stwierdzono, że stymulacja produkcji IL-8 przez enterocyty przez A. muciniphila jest znacznie (100-krotnie) niższa niż stymulacja przez E. coli. Niska aktywność prozapalna utrzymuje układ odpornościowy związany z błoną śluzową na odpowiednim poziomie w celu wytworzenia homeostazy błony śluzowej.[13]
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Lipopolisacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Analysis of Lipopolysaccharides of Gram-Negative Bacteria.
Mayer H, Tharanathan RN, Weckesser J.
Methods in Microbiology, 18, 157-207 (1985)
LPS/TLR4 signal transduction pathway.
Lu YC, Yeh WC, Ohashi PS.
Cytokine, 42(2), 145-151 (2008)
Microbes inside?from diversity to function: the case of Akkermansia.
Blezer C and DE Vos WM.
The ISME Journal, 6(8), 1449-1458 (2012)
Mucolytic bacteria with increased prevalence in IBD mucosaaugment in vitro utilization of mucin by other bacteria.
Png CW, Linden SK, Gilshenan KS, Zoetendal EG, McSweeney CS, Sly LI, McGuckin MA, Florin TH.
The American Journal of Gastroenterology, 105(11), 2420-2428 (2010)
Gut microbiome: a key player in cancer immunotherapy.
Shigematzu Y et al,
Hepatobiliary surgery and nutrition, 7(6) (2018)
Produkty
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Poznaj strukturę, funkcję i różnorodne zastosowania lipopolisacharydów. Odkryj ich rolę w bakteriach, specyficzność serologiczną i potencjał badawczy.