SMB00608
Potassium clavulanate: silicon dioxide (1:1)
Synonim(y):
Potassium clavulanate: silicon dioxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL, clear to slightly hazy
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2