Merck
SMB00446
Sigma-Aldrich
Peimine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3β,5α,6α)-Cevane-3,6,20-triol, Dihydroisoimperialine, Verticine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H45NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
mp
223 °C
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@](O)(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])C[C@H](O)[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1
InChI
1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Klucz InChI
IUKLSMSEHKDIIP-BZMYINFQSA-N
Opis ogólny
Peimine is an alkaloid of Traditional Chinese Medicine that produces anti-inflammatory properties.
Działania biochem./fizjol.
Peimine is a known MAPK inhibitor, as well as an inhibitor of p38, ERK and JNK phosphorylation, and NFκB activation. Peimine shows antitussive, expectorant and anti-inflammatory effects in vivo.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)